Documentos
1.02790
Supelco
Sulfato de cobre(II) pentaidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sulfato de cobre(II) pentaidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO4S · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
249.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-847-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-100.5% (iodometric)
forma
solid
potência
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
110 °C (230 °F)
densidade
2.284 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Síntese e atividade antifúngica dos complexos de cobre do quito-oligossacarídeo do piridinilcarbonil de liberação lenta.: Este estudo explora a síntese de complexos de cobre de liberação lenta com propriedades antifúngicas, destacando suas possíveis aplicações em contextos médicos e agrícolas (Liu et al., 2022).
Ligação
Substitui: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Nota de análise
Teor (iodométrico): 99,0%-100,5%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,003%
K (potássio): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Ni (níquel): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,005%
Zn (zinco): ≤ 0,03%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3