Documentos Principais
1.01145
Supelco
Cloreto de amônio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
235-186-4
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
grau:
ACS reagent
Formulário:
crystalline powder
solubilidade:
372 g/L (External MSDS)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Formulário
crystalline powder
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01% (as sulfate)
perda
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
pf
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubilidade
372 g/L (External MSDS)
densidade
1.53 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
600‑900 kg/m3
traços de ânion
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Restauração da fertilidade do solo sob condições de Cr(VI) e seca artificial pela utilização de Bacillus spp., que promovem o crescimento de plantas SSAU2.: O estudo investiga o papel do cloreto de amônio no aumento da eficácia de Bacillus spp na restauração da fertilidade do solo sob condições de estresse, demonstrando sua relevância na ciência ambiental e na microbiologia (Sharma et al., 2024).
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,8%
Teor (argentométrico; calculado em substância seca): 99,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,5-5,5
Brometo, iodeto (Br,I): passa no teste
Nitrato (NO₃): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Ni (níquel): ≤ 0,0001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
Zn (zinco): ≤ 0,0002%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 1,0%
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,01%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7