Documentos Principais
1.00996
Supelco
1-Propanol
EMPLURA®
Sinônimo(s):
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
Selecione um tamanho
1 L
R$ 351,00
2.5 L
R$ 740,00
25 L
R$ 4.307,00
190 L
R$ 25.941,00
R$ 351,00
Previsão de entrega em15 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 351,00
2.5 L
R$ 740,00
25 L
R$ 4.307,00
190 L
R$ 25.941,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8O
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-746-9
NACRES:
NA.21
R$ 351,00
Previsão de entrega em15 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
Lim. expl.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.002% Free acid (as propionic acid)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
96.5-98 °C/1013 hPa
pf
-127 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Aplicação
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Propanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as propionic acid): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.20 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
n-Propyl Alcohol OmniSolv®
Supelco
PX1824
n-Propyl Alcohol
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol
n-Propyl Alcohol GR
Supelco
PX1815
n-Propyl Alcohol
1-Butanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-Butanol
1-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1208
1-propanol
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol