261513
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-N,N-diethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
pb
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
pf
19-21 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
chave InChI
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter