Documentos Principais
860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28D7NO2
Peso molecular:
304.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
chave InChI
KWDXKYNWAKMLKK-NLLUMRAQSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860734P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)