Documentos Principais
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
package of 1 × 1 ea
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
Componentes
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 10µMSDS
  • 330729PC15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330728PC13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 330726PC13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
  • 860686P15:0 SM(d18:1/15:0)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)