Documentos
PHR1372
Supelco
Metanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Metanol, Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1424109
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos. O metanol é um solvente orgânico polar amplamente utilizado em química, bioquímica e biologia molecular. É um solvente comum em HPLC e espectrometria de massa (MS) de moléculas pequenas e biomoléculas como oligonucleotídeos e proteínas. O metanol também é utilizado na eletroforese capilar de alto desempenho. As aplicações industriais do metanol incluem a fabricação de formaldeído e ésteres metílicos de ácidos orgânicos e inorgânicos. O metanol é usado como solvente e solvente adjuvante para polímeros, e como agente de amaciamento de plásticos de piroxilina.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAB7353 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tolueno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
Tolueno
Diclorometano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1557
Diclorometano
1-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1208
1-propanol
2-Butanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1563
2-Butanol
1-Butanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1209
1-Butanol
Lakshmi Gopinathan et al.
Cancer research, 74(14), 3870-3879 (2014-05-08)
Cell-cycle inhibition has yet to offer a generally effective approach to cancer treatment, but a full evaluation of different combinations of cell-cycle inhibitors has not been evaluated. Cyclin A2, a core component of the cell cycle, is often aberrantly expressed
Hany K M Dweck et al.
Current biology : CB, 25(4), 455-466 (2015-01-27)
Dietary antioxidants play an important role in preventing oxidative stress. Whether animals in search of food or brood sites are able to judge the antioxidant content, and if so actively seek out resources with enriched antioxidant content, remains unclear. We
B Alkhatib et al.
European cells & materials, 28, 98-110 (2014-09-13)
Excessive mechanical loading or acute trauma to intervertebral discs (IVDs) is thought to contribute to degeneration and pain. However, the exact mechanisms by which mechanical injury initiates and promotes degeneration remain unclear. This study investigates biochemical changes and extracellular matrix
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production