Documentos Principais
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número FEMA:
3440
Beilstein:
1700447
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.113
Organoléptico:
leafy; herbaceous; fruity
grau:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
187-188 °C (lit.)
densidade
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
leafy; herbaceous; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The