739286
1-Hexanethiol
99% (GC)
Sinônimo(s):
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Selecione um tamanho
Ensaio
99% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.450
p.e.
150-154 °C (lit.)
pf
−81-−80 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
38.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)