Documentos Principais
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número FEMA:
3195
Número CE:
Conselho da Europa nº:
4177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.055
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
pf
26-28 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
jam; acidic; fruity; sour
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
chave InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)