W329355
α-Angelica lactone
natural (US), ≥90%, sum of isomers
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
pf
13-17 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
nutty; sweet; tobacco
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
chave InChI
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.