Documentos Principais
W359009
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
98%, FG
Sinônimo(s):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
Selecione um tamanho
W359009-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 671,00
1 KG
R$ 3.686,00
5 KG
R$ 15.974,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W359009-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 671,00
1 KG
R$ 3.686,00
5 KG
R$ 15.974,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número FEMA:
3590
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2196
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.016
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
δ-Tetradecalactone is a flavoring substance that is reported to occur in ovine fat[1], beef fat[2], heated butter[3] and cheddar cheese.[4]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Comparison of Methods for the Analysis of Higher Boiling Flavor Compounds in Cheddar Cheese1.
Dunn HC & Lindsay RC.
Journal of Dairy Science, 68(11), 2853-2858 (1985)
Analysis of Volatile Compounds in Beef Fat by Dynamic?Headspace Solid?Phase Microextraction Combined with Gas Chromatography?Mass Spectrometry.
Watanabe A, et al.
Journal of Food Science, 73(5) (2008)
Direct sampling capillary GLC analysis of flavor volatiles from ovine fat.
Suzuki J & Bailey ME.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 343-347 (1985)
Isolation and identification of headspace volatiles formed in heated butter.
Lee SR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(11), 1972-1975 (1991)