Documentos
W323004
Sigma-Aldrich
Pyrazineethanethiol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Mercaptoethylpyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
140.21
Número FEMA:
3230
Conselho da Europa nº:
2285
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.031
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.567 (lit.)
pb
105-110 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2S/c9-4-1-6-5-7-2-3-8-6/h2-3,5,9H,1,4H2
chave InChI
QKVWBAMZPUHCMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup