Documentos Principais
W342017
Sigma-Aldrich
Damascenone
natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
Sinônimo(s):
β-Damascenone, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one
Selecione um tamanho
W342017-SAMPLE-K
R$ 387,00
25 G
R$ 992,00
100 G
R$ 2.468,00
1 KG
R$ 13.006,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W342017-SAMPLE-K
R$ 387,00
25 G
R$ 992,00
100 G
R$ 2.468,00
1 KG
R$ 13.006,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número FEMA:
3420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.108
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Formulário
liquid
concentração
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
cor
yellow
índice de refração
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
densidade
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
chave InChI
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Damascenone is a norisoprenoid ketone mainly found in red wines.[1] It occurs naturally in tomato[2] and grapes.[3]
Aplicação
Damascenone is a fragrance ingredient that can be used in shampoos, fine fragrances, decorative cosmetics, toilet soaps as well as non-cosmetic products like household cleaners and detergents.[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 1-5 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Apple juice, apricot, black currant, grape, raspberry, strawberry, cognac, rum, whiskey and scotch.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
J Lalko et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S192-S198 (2007-11-27)
A toxicologic and dermatologic review of cis-beta-damascone when used as a fragrance ingredient is presented.
Frank Benkwitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(25), 6293-6302 (2012-06-06)
In this study three different approaches were employed to identify key odorants in Sauvignon blanc wines. First, the concentrations of the odorants were compared to their respective aroma detection thresholds. The resulting odor activity values (OAV) were transformed into a
Detection and Partial Characterization of Eight. beta.-Damascenone Precursors in Apples (Malus domestica Borkh. Cv. Empire).
Roberts DD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(2), 345-349 (1994)
Lucia Castro-Vázquez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(13), 4809-4813 (2006-06-22)
Honeydew honeys from holm-oak, oak, and forest were isolated for aroma compounds by simultaneous distillation-extraction and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. In all, 66 volatile components were identified and quantified. trans-Oak lactone, a characteristic volatile component of oak wood, is
Fabienne Chevance et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(13), 3818-3821 (2002-06-13)
This study investigated the increase of beta-damascenone content during aging in a variety of commercial Belgian beers. Quantities detected in fresh beers were generally low (from 6 ng/g to 25 ng/g). After 5 days at 40 degrees C, the level