W310311
γ-Valerolactone
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
3.45 (vs air)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?