933856
γ-Valerolactone
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, GVL, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.45 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤50 ppm water
cor
colorless to light yellow
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Nonaqueous redox-flow batteries
- Polymerization reaction
- Extraction
Características e benefícios
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).