W330906
2-Methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-methyl-1,4-diazine
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
135 °C/761 mmHg (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
musty; nutty; peanut
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?