303836
γ-Caprolactone
98%
Sinônimo(s):
gamma-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
219 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?