Documentos
1.05428
Supelco
Ammonia solution
25%, Suprapur®
Sinônimo(s):
Hidróxido de amônio, Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
product name
Solução de amônia 25 %, Suprapur®
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
483 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
25%
pb
37.7 °C/1013 hPa
pf
-57.5 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Pesquisa sobre a síntese de fosfato de zinco-amônio usando lodo de resíduos galvânicos como fonte de zinco.: O presente estudo concentra-se na aplicação de solução de amônia a 25% na sintetização do fosfato de zinco-amônio proveniente de resíduos galvânicos, contribuindo para a valorização de resíduos e para os esforços de reciclagem química (Marian et al., 2024).
  • Desenvolvimento de um método analítico de cromatografia líquida e espectrometria de massa em tandem simultâneos para substratos e metabólitos endógenos urinários para prever a atividade do citocromo P450 3A4.: Descreve o uso de solução de amônia a 25% na fase de preparação de amostras para análises cromatográficas avançadas, crucial para estudos metabólicos em pesquisa farmacêutica (Mano et al., 2023).
  • [Estudo de fenspirida: metas e objetivos para estudos químicos e toxicológicos].: Discute metodologias que incorporam solução de amônia a 25% em avaliações toxicológicas, destacando seu papel na melhora da sensibilidade à detecção na toxicologia forense e clínica (Barsegyan et al., 2019).
  • O uso de um novo reagente spray Dittmer-Lester modificado para determinação de fosfolipídeos pela técnica de análise de imagem TLC.: Investiga a eficácia da solução de amônia a 25% como componente de um novo reagente spray para cromatografia em camada delgada, melhorando a capacidade de análise lipídica em estudos bioquímicos (Zakrzewski et al., 2013).
  • Síntese ultrassônica de microcápsulas preenchidas com óleo estável: Este estudo explora a síntese ultrassônica de microcápsulas preenchidas com óleo usando quitosana tiolada, potencialmente envolvendo derivados como ᴅʟ-N-acetil-homocisteína-tiolactona para melhorar a estabilidade e as propriedades funcionais. A pesquisa fornece percepções sobre técnicas avançadas de microencapsulamento relevantes em aplicações farmacêuticas e industriais (Fonte).
Ligação
Substitui: 5428-1; 5428-2; 5428
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.