EZSTREAM1
Bomba de vácuo EZ-Stream®
For laboratory liquid filtration, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Bomba EZ-Stream®, bomba de filtragem a vácuo EZ-Stream®
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 8199
conformidade reg.
according to EU 2014/30
2014/35
2011/65
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
Parâmetros
3.8-4.0 L/min flow rate
Altura
22.2 cm (8.7 in.)
Comprimento
16.8 cm (6.6 in.)
L × C × A
19.6 cm (7.7 in.) × 16.8 cm (6.6 in.) × 22.2 cm (8.7 in.)
Largura
19.6 cm (7.7 in.)
peso
1.9 kg
entrada
bottled water
dairy
pharmaceutical(s)
sport drink
wine
beer
soft drink
cider
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- A transferência direta garante que não haja manuseio de resíduos líquidos
- Vazão de alto desempenho
- Projeto de redução de ruído
- Compacto
- Tecnologia livre de manutenção
- Em conformidade com o padrão ISO para análise microbiológica
Componentes
Guia do usuário multilingue
Fonte de alimentação elétrica
Informações legais
configurado para
Os clientes também visualizaram
Artigos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.