Documentos Principais
W229202
Sigma-Aldrich
Cinnamon oil, ceylon type
FCC, FG
Sinônimo(s):
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
atividade óptica
[α]20/D −0.5°, neat
origem
Sri Lanka origin
índice de refração
n20/D 1.533
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; clove; spicy; woody
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)