Documentos
W225800
Sigma-Aldrich
Óleo de canela-cássia
FG
Sinônimo(s):
Canela cássia
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2258
Conselho da Europa nº:
401n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Cinnamomum cassia Blume
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refração
n20/D 1.609
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody; spicy
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sabor em 10 ppm
Nota de preparo
Método de extração: destilação a vapor
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)