E15701
Ethyl butyrate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl butanoate, Butyric acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15.5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
865 °F
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pb
120 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.