Documentos Principais
W229105
Sigma-Aldrich
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Sinônimo(s):
Cassia oil, Cinnamomum
Selecione um tamanho
W229105-SAMPLE-K
R$ 375,00
250 G
R$ 2.327,00
1 KG
R$ 5.338,00
R$ 375,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W229105-SAMPLE-K
R$ 375,00
250 G
R$ 2.327,00
1 KG
R$ 5.338,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2291
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 375,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Cinnamonum zeylanicum Blume
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
atividade óptica
[α]20/D −1.0°, neat
origem
Sri Lanka origin
índice de refração
n20/D 1.581
densidade
1.025 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; spicy; sweet
Aplicação
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)