C80857
trans-Cinnamic acid
≥99%
Sinônimo(s):
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
Ensaio
≥99%
forma
crystals
pb
300 °C (lit.)
pf
132-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
chave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A trans-cinnamic acid hydrazide derivative with potent anti-mycobacterial activity.
- Cinnamate glycerides via homogeneous esterification reaction.
- Styrene via biocatalytic decarboxylation by plant cell cultures.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup