D91403
Diethylcarbamoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
Chloroformic acid diethylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
117-123 °C/133 mmHg (lit.)
pf
−32 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup