515027
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
225-228 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
chave InChI
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges