328766
N-Methyl-N-phenylcarbamoyl chloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
280 °C (lit.)
pf
87-90 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-10(8(9)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
CPGWSLFYXMRNDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges