Documentos Principais
415154
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Sinônimo(s):
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
Selecione um tamanho
100 G
R$ 1.827,00
R$ 1.827,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 1.827,00
About This Item
Fórmula linear:
K2Ni(CN)4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
240.96 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.827,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
densidade
1.875 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
chave InChI
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Potassiumtetracyanonickelate (II) hydrate, also known as nickel(II) potassium cyanide, isa highly water-soluble compound used in electroplating and as a reagent inchemical synthesis.
Aplicação
  • Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate can be used:
  • As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
  • As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)