177881
Tris(hydroxymethyl)phosphine
90%
Sinônimo(s):
Phosphinidynetrimethanol, Trimethylolphosphine, Tris(methanol)phosphine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
p.e.
111-113 °C/2.5 mmHg (lit.)
pf
48-56 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
OCP(CO)CO
InChI
1S/C3H9O3P/c4-1-7(2-5)3-6/h4-6H,1-3H2
chave InChI
JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)