BTTAA can indeed be mixed with CuSO4 to create a stock solution, which can then be employed in copper-based click chemistry reactions.
906328
BTTAA
≥95%
Sinônimo(s):
2-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetic acid, Copper click-chemistry ligand, Water-soluble CuAAC ligand
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(nnc(c1)CN(Cc3nn[n](c3)C(C)(C)C)Cc2nn[n](c2)CC(=O)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N10O2/c1-18(2,3)28-11-15(21-24-28)8-26(7-14-10-27(23-20-14)13-17(30)31)9-16-12-29(25-22-16)19(4,5)6/h10-12H,7-9,13H2,1-6H3,(H,30,31)
chave InChI
MGQYHUDOWOGSQI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Fast, cell-compatible click chemistry with copper-chelating azides for biomolecular labeling
Metabolic labeling of fucosylated glycoproteins in Bacteroidales species
Increasing the Efficacy of Bioorthogonal Click Reactions for Bioconjugation: A Comparative Study
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Regarding 906328 BTTAA as a copper ligand, can it be mixed with CuSO4 to make a stock solution? If so:
1. What molecular ratio of Copper VS BTTAA would you recommend for the stock solution?
2. Under what condition(s) would you recommend storing the stock solution?1 answer-