902659
Amino-PEG6-t-butyl ester
Sinônimo(s):
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, H2N-PEG6-CH2CH2COOtBu
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.4562
densidade
1.06581 g/mL
grupo funcional
amine
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
chave InChI
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)