328650
Terc-butóxido de potássio
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: potassium
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.902 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- como catalisador para a interesterificação de óleo de colza com acetato de metila;
- para promover rearranjos de Sommelet–-Hauser de ilídeos de amônio derivados de aminoácidos N-benzílicos em condições brandas;
- como precursor metal-orgânico na síntese de filmes ferroelétricos de KNbO3 pelo método de deposição de vapor químico;
- para preparar o catalisador de 3-potassiooxametilpiridina;
- como reagente de base de alcóxido forte.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.