901112
PhenN O-PC™ B0301
New Iridium, ≥97%
Sinônimo(s):
Miyake polymerization organophotoredox catalyst, 5,10-Di(2-Naphthyl)-5,10-dihydrophenazine, PhenN_2Naph
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
ativação do fotocatalisador
460 nm
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(c4c([n](c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)c1cc2c(cc1)cccc2
chave InChI
HPIOBCHPZVAATK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Driven by Visible Light
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Using N-Aryl Phenoxazines as Photoredox Catalysts
Intramolecular Charge Transfer and Ion Pairing in N, N-Diaryl Dihydrophenazine Photoredox Catalysts for Efficient Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Conteúdo relacionado
Research in the Miyake laboratory focuses on catalysis, polymer chemistry, and materials science.