913014
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II)
≥95%
Sinônimo(s):
Ni(dppp)Br2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
- Solid state metathesis polycondensation
- Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
- Double bond isomerization
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.