900185
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
+56.0 mV ±20%
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
nanoparticles
concentração
10 mg/mL in DMSO
Tamanho médio da partícula
5 nm (DLS)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.