702668
Thieno[3,2-b]thiophene
95%
Sinônimo(s):
1,4-Dithiapentalene, 1,4-Thiophthene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
53-58 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
chave InChI
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.