900173
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy >60 NVN/particle, 70 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water
Sinônimo(s):
Nanodiamond
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
+56.7 mV ±20%
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
nanoparticles
composição
Nitrogen vacancy, >60 NVN/particle
concentração
1 mg/mL in deionized water
Tamanho médio da partícula
70 nm (DLS)
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.