B65705
2-bromoetilamina
99%
Sinônimo(s):
2-Aminoetil brometo
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
170-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
chave InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tiazolinas e tiazinas via S-alquilação-ciclo deaminação em tandem de tioamidas/haloaminas.
- Fosfinas terciárias opticamente ativas por meio de P-alquilação catalisada por hidróxido de césio de fosfinas secundárias.
- Aminas secundárias via mono-N-alquilação quimiosseletiva promovida por CsOH de aminas primárias, diaminas e poliaminas.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?