733679
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
Sinônimo(s):
6-Mercaptohexylamine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
125-130 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
chave InChI
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.