205249
Bicarbonato di-terc-butílico
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Anidrido Boc, Pirocarbonato di-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bicarbonato di-terc-butílico, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
solid or liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
A proteção e desproteção automatizadas com Boc podem ser feitas usando a Plataforma automatizada de síntese Synple (SYNPLE-SC002), cartuchos de proteção com Boc ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002) e cartuchos de desproteção com Boc (SYNPLE-B011)
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup