803022
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
5-MethyltetrahydroVitamin B9-(glutamic acid-13C5)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
chave InChI
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
Descrição geral
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3