Documentos Principais
V-069
Supelco
Pyridoxal 5′-phosphate solution
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.254,00
R$ 1.254,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.254,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
247.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.254,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCc1cnc(c(c1C=O)O)C)(O)O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pyridoxal 5′-phosphate, also known as PLP or P5P, is the active form of vitamin B6 and acts as coenzyme in a variety of enzymatic reactions. This certified solution standard is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards in a variety of testing applications from diagnostic vitamin B testing to quality control testing of dietary supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7