Documentos Principais
746258
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-13C3
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinônimo(s):
13C Labeled Lactic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
93.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicação
L-(+)-Lactic Acid-13C3, a stable isotope compound, is used in the investigation of human lactate metabolism.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R A Neese et al.
Biomedical mass spectrometry, 10(8), 458-462 (1983-08-01)
A stable isotope tracer method has been developed for studying lactate metabolism in humans. The method uses lactic acid triple labeled with 13C as the tracer. The stable isotope is infused to attain a level of approximately 1.5% of that