SRE0010
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinônimo(s):
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt, 5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
Selecione um tamanho
R$ 808,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 808,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥88% (UV-vis)
Formulário
powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)