Documentos Principais
809756
Sigma-Aldrich
Vitamin D3-25,26,27-13C3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 3.623,00
R$ 3.623,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 3.623,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C24H44O
Peso molecular:
387.62
Número CE:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.623,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,19+1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-ZGZAZNHXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).[1][2]
Vitamin D3-25,26,27-13Cis an isotope of vitamin D3 wherein C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Aplicação
Vitamin D3-25,26,27-13C3 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial
Trivedi DP, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 326(7387), 469-469 (2003)
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)