Documentos
730645
Sigma-Aldrich
4-Androstene-3,17-dione-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C16H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
289.39
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solution
concentração
0.1 mg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
chave InChI
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C