Documentos Principais
279358
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
139.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
p.e.
208 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)