Documentos Principais
712531
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
average Mn 750
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)succinyl-aminoethyl]polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]polyethylene glycol N-succinimidyl ester, Ome-PEG-NHS
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 911,00
R$ 911,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 911,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
R$ 911,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
crystals
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 750
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.