Documentos Principais
JKA0001
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, NHS, amine reactive
Sinônimo(s):
Y-PEG-NHS
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.524,00
R$ 2.524,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.524,00
About This Item
Fórmula linear:
((CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.524,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Y-PEG40K-NHS, average Mn 40,000
Formulário
powder
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
Descrição geral
Y-shape PEG NHS from JenKem Technology is a Succinimidyl Carboxymethyl Ester with two PEG arms, reactive towards the amino group of lysine(s) on proteins or other biologics. Amine PEGylation with Y-shape PEG NHS can be completed in less than 1hr at pH 7-8. JenKem proprietary Y-shape PEGs are more selective, due to their sterically bulky structure.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.